L143596
METHYL 6-BROMO-5-((2-BROMOBENZYL)OXY)-2-METHYL-1-BENZOFURAN-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H14Br2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
454.118
Numéro MDL:
Autres remarques