Principaux documents
L141380
ETHYL 5-(ACETYLOXY)-6-BROMO-2-METHYL-1-BENZOFURAN-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H13BrO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
341.161
Numéro MDL:
Autres remarques