Principaux documents
L139548
N-(4-(BENZYLOXY)BENZYLIDENE)-4-(2,4-DIMETHYLBENZYL)-1-PIPERAZINAMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H31N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
413.568
Numéro MDL:
Autres remarques