L138231
4-(2-CHLOROBENZYL)-N-((5-METHYL-2-THIENYL)METHYLENE)-1-PIPERAZINAMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H20ClN3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
333.886
Numéro MDL:
Autres remarques