Principaux documents
L138029
N-((9-ETHYL-9H-CARBAZOL-3-YL)METHYLENE)-4-(1-NAPHTHYLMETHYL)-1-PIPERAZINAMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C30H30N4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
446.6
Numéro MDL:
Autres remarques