Documents
L136042
ETHYL 6-CHLORO-4-OXO-1,4-DIHYDRO-3-QUINOLINECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H10ClNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
251.671
Numéro MDL:
Autres remarques