Principaux documents
L136026
ETHYL 7,8-DICHLORO-4-OXO-1,4-DIHYDRO-3-QUINOLINECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H9Cl2NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
286.116
Numéro MDL:
Autres remarques