Key Documents
L135852
3-(4-CHLOROPHENYL)-8-((DIISOBUTYLAMINO)METHYL)-7-HYDROXY-4H-CHROMEN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H28ClNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
413.949
Numéro MDL:
Autres remarques