Principaux documents
L133663
DIETHYL 2-((3-CHLORO-4-FLUOROANILINO)METHYLENE)MALONATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H15ClFNO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
315.731
Numéro MDL:
Autres remarques