Principaux documents
L130125
5-((4-FLUOROBENZYL)THIO)-1,3,4-THIADIAZOL-2-YLAMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H8FN3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.311
Numéro MDL:
Autres remarques