Principaux documents
L126187
8-({2-[2-(DIFLUOROMETHOXY)PHENYL]-2-OXOETHYL}SULFANYL)-1,3-DIMETHYL-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H14F2N4O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
396.375
Numéro MDL:
Autres remarques