Principaux documents
L124443
2-[(4-CHLOROANILINO)METHYL]-4-(4-CHLOROPHENYL)-N-PHENYL-5,6,7,8-TETRAHYDRO-1,2A,8A-TRIAZACYCLOPENTA[CD]AZULENE-3-CARBOTHIOAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C29H25Cl2N5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
546.526
Numéro MDL:
Autres remarques