L122556
N-ISOPROPYL-N-PHENYL-2-(5-PHENYL-2-THIOXO-1,3,4-OXADIAZOL-3(2H)-YL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H19N3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
353.446
Numéro MDL:
Autres remarques