Principaux documents
L122009
5-((4-BROMOPHENOXY)METHYL)-4-PHENYL-2,4-DIHYDRO-3H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H12BrN3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
362.25
Numéro MDL:
Autres remarques