Principaux documents
L121592
5-[(2,4-DICHLOROPHENOXY)METHYL]-4-(4-METHOXYPHENYL)-2-(1-PIPERIDINYLMETHYL)-2,4-DIHYDRO-3H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H24Cl2N4O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
479.432
Numéro MDL:
Autres remarques