Principaux documents
L121517
2-({5-[(4-TERT-BUTYLPHENOXY)METHYL]-4-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL}SULFANYL)-1-(2,3-DIHYDRO-1,4-BENZODIOXIN-6-YL)ETHANONE HYDROBROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C29H30BrN3O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
596.548
Numéro MDL:
Autres remarques