L121347
2-[4-(DIFLUOROMETHOXY)PHENYL]-2-HYDROXY-1-(4-METHOXYPHENYL)-2,5,6,7,8,9-HEXAHYDRO-3H-IMIDAZO[1,2-A]AZEPIN-1-IUM BROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H25BrF2N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
483.357
Numéro MDL:
Autres remarques