Principaux documents
L120928
5-((4-METHOXYPHENOXY)METHYL)-4-PHENYL-2,4-DIHYDRO-3H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H15N3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
313.381
Numéro MDL:
Autres remarques