Principaux documents
L119946
3,5-DIMETHYL-1-(1-NAPHTHYLMETHYL)-4-NITRO-1H-PYRAZOLE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H15N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
281.317
Numéro MDL:
Autres remarques