L116327
N'-(3-BROMOBENZYLIDENE)-4-HO-2-OXO-1-PR-1,2-DIHYDRO-3-QUINOLINECARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H18BrN3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
428.289
Numéro MDL:
Autres remarques