Documents
L115932
1-HEPTYL-4-HO-2-OXO-N'-(2-PYRIDINYLMETHYLENE)-1,2-2H-3-QUINOLINECARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H26N4O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
406.489
Numéro MDL:
Autres remarques