Documents
L114200
N'-(1H-INDOL-3-YLMETHYLENE)-3-(4-(2-PH-ETHOXY)PH)-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H23N5O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
449.517
Numéro MDL:
Autres remarques