Documents
L111937
4-(2-((4-BROMOANILINO)(OXO)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)-2-METHOXYPHENYL BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H18BrN3O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
496.321
Numéro MDL:
Autres remarques