Key Documents
L108308
2-HYDROXY-3-METHOXYBENZALDEHYDE N-(4-FLUOROPHENYL)THIOSEMICARBAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H14FN3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
319.36
Numéro MDL:
Autres remarques