K6000
α-Keto-γ-(methylthio)butyric acid sodium salt
≥97%
Synonyme(s) :
4-Methylthio-2-oxobutanoic acid sodium salt, 4-Methylthio-2-oxobutyric acid sodium salt, KMBA
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥97%
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Na].CSCCC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H8O3S.Na/c1-9-3-2-4(6)5(7)8;/h2-3H2,1H3,(H,7,8);/q;+1/p-1
Clé InChI
IFSCKRWNXKWTLR-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Measuring antioxidant capacity using the ORAC and TOSC assays.: This study details the use of α-Keto-γ-(methylthio)butyric acid sodium salt in assessing antioxidant capacity through ORAC and TOSC assays, emphasizing its utility in metabolic and chemical synthesis research (Garrett AR et al., 2010).
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable