JRD0704
3-(3-(4-Chlorophenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl)propanoic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H9ClN2O3
Poids moléculaire :
252.65
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Chaîne SMILES
O=C(O)CCC1=NC(C2=CC=C(Cl)C=C2)=NO1
InChI
1S/C11H9ClN2O3/c12-8-3-1-7(2-4-8)11-13-9(17-14-11)5-6-10(15)16/h1-4H,5-6H2,(H,15,16)
Clé InChI
PZAHEYNFUFWABS-UHFFFAOYSA-N