Documents
JRD0109
Sigma-Aldrich
4-(4-Chlorophenyl)-5-methylthiazol-2-amine
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H9ClN2S
Poids moléculaire :
224.71
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Chaîne SMILES 
Cc1sc(N)nc1-c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C10H9ClN2S/c1-6-9(13-10(12)14-6)7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5H,1H3,(H2,12,13)
Clé InChI
IEJGVSUOFMBPJU-UHFFFAOYSA-N