JKA7109
4arm-PEG5K
average MN 5,000, COOH, amine reactive
Synonyme(s) :
4arm-PEG-COOH, 4arm-PEG-Carboxyl, Polyethylene glycol
About This Item
Produits recommandés
product name
4arm-PEG5K-COOH, average Mn 5,000
Forme
solid
Poids mol.
average Mn 5,000
Pertinence de la réaction
reactivity: amine reactive
Architecture des polymères
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.