Principaux documents
J100043
Sigma-Aldrich
Tris(ethylmethylamido)(tert-butylimido)tantalum(V)
electronic grade, ≥95% (CP), ≥99.99% trace metals basis
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H33N4Ta
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
426.38
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Qualité
electronic grade
Essai
≥95% (CP)
≥99.99% trace metals basis
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
core: tantalum
reagent type: catalyst
Densité
1.323 g/mL at 21 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCN(C)[Ta](=NC(C)(C)C)(N(C)CC)N(C)CC
InChI
1S/C4H9N.3C3H8N.Ta/c1-4(2,3)5;3*1-3-4-2;/h1-3H3;3*3H2,1-2H3;/q;3*-1;+3
Clé InChI
PDGHBHKZHSFTHO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Atomic number of base material: 73 Tantalum
À utiliser avec
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
64.0 °F
Point d'éclair (°C)
17.8 °C
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Articles
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication