I18202
2-Isonitrosoacetophenone
97%
Synonyme(s) :
ω-(Hydroxyimino)acetophenone, ω-Isonitrosoacetophenone, Phenylglyoxaldoxime
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Pf
126-128 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O\N=C\C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H7NO2/c10-8(6-9-11)7-4-2-1-3-5-7/h1-6,11H/b9-6+
Clé InChI
MLNKXLRYCLKJSS-RMKNXTFCSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable