Key Documents
H37806
Sigma-Aldrich
4′-Hydroxy-2′-methylacetophenone
98%
About This Item
Formule linéaire :
HOC6H3(CH3)COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.17
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Point d'ébullition
313 °C (lit.)
Pf
129-131 °C (lit.)
Densité
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)c1ccc(O)cc1C
InChI
1S/C9H10O2/c1-6-5-8(11)3-4-9(6)7(2)10/h3-5,11H,1-2H3
Clé InChI
IAMNVCJECQWBLZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable