GF98121988
Molybdenum
wire reel, 100m, diameter 0.013mm, hard, 99.8+%
Synonyme(s) :
Molybdenum, MO005110
About This Item
Essai
≥99.8%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 981-219-88
Résistivité
5.0 μΩ-cm, 20°C
pb
4612 °C (lit.)
Pf
2617 °C (lit.)
Densité
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Mo]
InChI
1S/Mo
Clé InChI
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N