Documents
GF97477611
Aluminum/Silicon
rod, 5 mm diameter, Al99%/Si 1%, length 200 mm, bulk density 2.7 g/cm3
Synonyme(s) :
AL057935
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
≥99%
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 974-776-11
Longueur
200 mm
Diamètre
5 mm
Masse volumique apparente
2.7 g/cm3