Documents
GF97150552
Nickel/Iron
rod, Ni52%/Fe48%, 3 mm diameter, length 200 mm
Synonyme(s) :
NI197920
About This Item
Code UNSPSC :
11101712
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 971-505-52
Longueur
200 mm
Diamètre
3 mm