GF94463725
Aluminum/Silicon
foil, thickness 0.075 mm, Al99%/Si 1%, size 150 × 150 mm, temper as rolled
Synonyme(s) :
AL050520
About This Item
Pureté
≥99%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 944-637-25
Taille
150 × 150 mm
Épaisseur
0.075 mm