Documents
GF93263407
Copper/nickel
rod, 12.7 mm diameter, Cu70%/Ni30%, length 100 mm, temper as drawn
Synonyme(s) :
CU137920
About This Item
Code UNSPSC :
31152304
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 932-634-07
Longueur
100 mm
Diamètre
12.7 mm