Principaux documents
GF92017087
Gold/Nickel
wire, 1.0 mm diameter, Au82%/Ni18%, length 0.2 m, temper annealed
Synonyme(s) :
AU055170
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 920-170-87
Longueur
0.2 m
Diamètre
1.0 mm