GF90388985
Thulium
foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.002mm, as rolled, 99%
Synonyme(s) :
Thulium, TM000205
About This Item
Pureté
≥99%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 903-889-85
Résistivité
90 μΩ-cm, 20°C
Point d'ébullition
1950 °C (lit.)
Pf
1545 °C (lit.)
Densité
9.332 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Tm]
InChI
1S/Tm
Clé InChI
FRNOGLGSGLTDKL-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable