GF85001150
Palladium/Silver
wire, 1.0 mm diameter, Pd75%/Ag25%, length 0.5 m, temper as drawn
Synonyme(s) :
PD035160
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Produits recommandés
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 850-011-50
Longueur
0.5 m
Diamètre
1.0 mm