GF84835110
Tantalum
tube, 200mm, outside diameter 5.0mm, inside diameter 4.4mm, wall thickness 0.3mm, as drawn, 99.9%
Synonyme(s) :
Tantalum, TA007300, Ta
About This Item
Pression de vapeur
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
Pureté
99.9%
Forme
tubes
Température d'inflammation spontanée
572 °F
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 848-351-10
Résistivité
13.5 μΩ-cm, 20°C
L × épaisseur de paroi
200 mm × 0.3 mm
D.E. × D.I.
5.0 mm × 4.4 mm
Point d'ébullition
5425 °C (lit.)
Pf
2996 °C (lit.)
Densité
16.69 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES
[Ta]
InChI
1S/Ta
Clé InChI
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N