Principaux documents
GF77671367
Aluchrom O - Resistance Alloy, Fe70Cr25Al5
50m wire, 0.125mm diameter, annealed
Synonyme(s) :
FE065130
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 776-713-67
L × diam.
50 m × 0.125 mm