GF75571937
Tin
foil, light tested, 50x50mm, thickness 0.015mm, 99.75%
Synonyme(s) :
Tin, SN000170
About This Item
Essai
99.75%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 755-719-37
Résistivité
11 μΩ-cm, 20°C
Taille × épaisseur
50 x 50 mm × 0.015 mm
pb
2270 °C (lit.)
Pf
231.9 °C (lit.)
Densité
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Sn]
InChI
1S/Sn
Clé InChI
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N