Principaux documents
GF72745443
Fecralloy - Iron-Chromium, Fe72.8Cr22Al5Y0.1Zr0.1
foil, 0.5m coil, 0.05mm thickness, annealed
Synonyme(s) :
FE080252
About This Item
Code UNSPSC :
11101712
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
annealed
foil (coil)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 727-454-43
Taille × épaisseur
0.5 m × 0.05 mm