Principaux documents
GF70125577
Quartz - fused
monofilament, 0.1 mm diameter, size 100 mm
Synonyme(s) :
SI615910
About This Item
Code UNSPSC :
11101503
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
monofilament
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 701-255-77
Taille
100 mm
Diamètre
0.1 mm