GF66965956
Copper
wire reel, 1000m, diameter 0.125mm, annealed, 99.9%
Synonyme(s) :
Copper, CU005250
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.9%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 669-659-56
Résistivité
1.673 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
1000 m × 0.125 mm
Point d'ébullition
2567 °C (lit.)
Pf
1083.4 °C (lit.)
Densité
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Clé InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable