Principaux documents
GF66491051
Magnesium fluoride
lump, 5 mm max. lump size, weight 50 g, purity 99.99%
Synonyme(s) :
MG516100
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99.99%
Forme
lumps
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 664-910-51
Poids
50 g
Taille max. des fragments
5 mm