Principaux documents
GF65358209
Polyaramid
(polymetaphenylene isophthalamide), honeycomb, thickness 5 mm, size 300 × 300 mm, cell size 5 mm
Synonyme(s) :
AR312710
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
honeycomb
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 653-582-09
Taille des alvéoles
5 mm
Taille
300 × 300 mm
Épaisseur
5 mm