GF64306065
Tungsten
foil, 2m coil, thickness 0.035mm, coil width .5mm, as rolled, 99.95%
Synonyme(s) :
Tungsten, W 000224, W
About This Item
Essai
99.95%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 643-060-65
Résistivité
4.9 μΩ-cm, 20°C
pb
5660 °C (lit.)
Pf
3410 °C (lit.)
Densité
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[W]
InChI
1S/W
Clé InChI
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N