GF61121304
Molybdenum
foil, not light tested, 100x100mm, thickness 0.007mm, 99.9%
Synonyme(s) :
Molybdenum, MO000150
About This Item
Produits recommandés
Essai
99.9%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 611-213-04
Résistivité
5.0 μΩ-cm, 20°C
Taille × épaisseur
100x100 mm × 0.007 mm
pb
4612 °C (lit.)
Pf
2617 °C (lit.)
Densité
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Mo]
InChI
1S/Mo
Clé InChI
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N