Documents
GF58689220
Gold-germanium eutectic alloy, Au88Ge12
2g lump, 10mm max. lump size
Synonyme(s) :
AU046100
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
lumps
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 586-892-20
Poids
2 g
Taille max. des fragments
10 mm